Magnesiumklorid hexahydrat ≥99.0%, Molecular Biology Grade, Calbiochem®, Millipore®
442611-500
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
:
:203.3 g/mol
:13,05684
:1412 °C (1013 hPa)
:117 °C
:1,57 g/cm³ (25 °C)
:Omgivande
:232-094-6
:7791-18-6
:MgCl₂·6H₂O
:MFCD00149781