ContactUsLinkComponent
Magnesiumklorid 4,5-hydrat ≥97%, pulver, GPR RECTAPUR®
Magnesiumklorid 4,5-hydrat ≥97%, pulver, GPR RECTAPUR®
Catalog # 25106.298
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Magnesiumklorid 4,5-hydrat ≥97%, pulver, GPR RECTAPUR®
Catalog # 25106.298
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Alkaline metals (as SO4):
    Max. 2.5 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.02 %
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.1 %
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :176.28 g/mol
Kokande Pt:1412 °C (1013 hPa)
Densitet:1,57 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-094-6
 :7791-18-6
Formel:MgCl₂·4,5H₂O