Kalciumklorid dihydrat
Katalog # MOLE29778875-1KG
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:147.01 g/mol
Merck Index:13,01660
Kokande Pt:1600 °C (1013 hPa)
Smält Pt:176 °C
Densitet:1,85 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-140-8
:GHS07
CAS-nummer:10035-04-8
Formel:CaCl₂·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149613