Kalciumklorid dihydrat 99.0-105.0% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10035-04-8
:
Formel:CaCl₂·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149613
:147.01 g/mol
Merck Index:14,1659
Kokande Pt:1600 °C (1013 hPa)
Smält Pt:176 °C
Densitet:0,835
EINECS:233-140-8
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande