ContactUsLinkComponent
Natriumwolframat dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Natriumwolframat dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Katalog # 14304-6X500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Natriumwolframat dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Katalog # 14304-6X500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    3.000 g
  • Seq:
    3810
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Free alkali (as NaOH):
    Max. 0.1 %
  • Iron (Fe):
    Max. 0.002 %
  • Molybdenum (Mo):
    Max. 0.01 %
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.01 %
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.02 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :329.85 g/mol
Merck Index:12,08847
Smält Pt:698 °C
Densitet:4,18 g/cm³
EINECS:236-743-4
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:10213-10-2
Formel:Na₂WO₄·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149190