Natriumtiosulfat pentahydrat 99.5-101.0% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10102-17-7
:
Formel:Na₂S₂O₃.5H₂O
MDL-nummer:MFCD00149186
:248.19 g/mol
Merck Index:14,8694
Kokande Pt:100 °C (–5H₂O)
Smält Pt:48 °C
Densitet:1,69
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-867-5