trinatriumortofosfat dodekahydrat ≥98%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10101-89-0
:
Formel:Na₃PO₄·12H₂O
MDL-nummer:MFCD00149198
:380.12 g/mol
Merck Index:12,08808
Smält Pt:∼75 °C
Densitet:1,62 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-509-8
FN:3262
ADR:8,III
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 30L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247033) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Packaging Information
spec_VWRC28032.293 spec_VWRC28032.362 spec_VWRC28032.460
Product specification
VWR Chemicals Big Packs and Bulks