ContactUsLinkComponent
tetranatriumdifosfat Dekahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
  28053.295
 :  
undefined
tetranatriumdifosfat Dekahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
  28053.295
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.05 %
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm
 :
 :446.06 g/mol
 :990 °C
 :1,82 g/cm³ (25 °C)
 :231-767-1
 :GHS07
 :Omgivande
 :13472-36-1
 :Na₄P₂O₇·10H₂O
 :MFCD00149200