Litiumhydroxid monohydrat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # MOLEM49289225
Marketsource
Leverantör: Molekula
Litiumhydroxid monohydrat
Katalog # MOLEM49289225
Leverantör: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 1310-66-3
Gå till:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:1310-66-3
- Formel:LiOH·1H₂O
- MDL-nummer:MFCD00149772
- Molecular Weight:41.96 g/mol
- Merck Index:13,05556
- Kokande Pt:920 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:462 °C
- Densitet:1,51 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-183-4
- FN:2680
- ADR:8,II
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg