Citronsyra monohydrat
Katalog # MOLE14551244-1KG
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:210.14 g/mol
Merck Index:13,02350
Smält Pt:135…152 °C
Densitet:1,552 g/cm³ (20 °C)
EINECS:201-069-1
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:5949-29-1
Formel:C₆H₈O₇.H₂O
MDL-nummer:MFCD00149972