ContactUsLinkComponent
Citronsyra monohydrat
Katalog # HACH2254232
Supplier:  Hach
CAS Number:  
undefined
Citronsyra monohydrat
Katalog # HACH2254232
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :210.14 g/mol
Merck Index:13,02350
Melting Pt:135…152 °C
Density:1,552 g/cm³ (20 °C)
EINECS:201-069-1
 :GHS07
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:5949-29-1
Formula:C₆H₈O₇.H₂O
MDL Number:MFCD00149972