Silvernitrat 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) i vattenlösning, VOLUSOL® för hydrotimetry
30489.262
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- Appearance:Clear colourless liquid
- Identification:Passes test
:
:169.87 g/mol
:Omgivande
:231-853-9
:3082
:9,III
:GHS07
:GHS09
:7761-88-8
:AgNO₃
:MFCD00003414