ContactUsLinkComponent
Svavelsyra 2.5 mol/l (5 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Svavelsyra 2.5 mol/l (5 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 191675A
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Svavelsyra 2.5 mol/l (5 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 191675A
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    2.495 - 2.505 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Specification Test Results
About this item
 :
 :98.08 g/mol
Density:1,146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589