Svavelsyra concentrate for dilution to 2.5 mol/l (5 N) i vattenlösning, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
4701.
: Avantor
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- Titer (N):4.990-5.010
:
:98.08 g/mol
:1,146 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-639-5
:2796
:8,II
:GHS05
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589