ContactUsLinkComponent
Svavelsyra 0.005 mol/l (0.01 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Svavelsyra 0.005 mol/l (0.01 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 30147.408
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Svavelsyra 0.005 mol/l (0.01 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 30147.408
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Bag-in-box
  • Förp.:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.00499 - 0.00501 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Specification Test Results
About this item
 :
 :98.08 g/mol
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589