ContactUsLinkComponent
Natriumtiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Natriumtiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Katalog # HACH32332
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Natriumtiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Katalog # HACH32332
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :158.11 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-867-5
CAS-nummer:7772-98-7
Formel:Na₂S₂O₃
MDL-nummer:MFCD00003499