ContactUsLinkComponent
Natriumtiosulfat 0.01 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Catalog # 1.09909.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Natriumtiosulfat 0.01 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Catalog # 1.09909.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic ampoule
  • Förp.:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.02 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    9 - 10 (H2O, 20 °C)
Specification Test Results
About this item
 :
 :158.11 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499