Orders LinkContactUsLinkComponent
Odlingssystem, Corning E-Cube™
Odlingssystem, Corning E-Cube™
E-Cube-systemsats där syresättningsenhet, mediumbehållare, flera anslutningsportar och alla nödvändiga slangar och kopplingar ingår (utan CellCube-modul), 8500 cm²
Catalog # 734-4053
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   Corning
Odlingssystem, Corning E-Cube™
Catalog # 734-4053
Supplier:  Corning
   Low Manufacturing Impact
Odlingssystem, Corning E-Cube™
Odlingssystem, Corning E-Cube™
E-Cube-systemsats där syresättningsenhet, mediumbehållare, flera anslutningsportar och alla nödvändiga slangar och kopplingar ingår (utan CellCube-modul), 8500 cm²
Price
82 175,00 kr
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
E-Cube™-systemet är en enkel bioreaktor med en celltillväxtsyta på 8 500 cm² för odling av förankringsberoende celler på en yta av endast 25,4×35,6 cm. E-Cube™-systemet erbjuder en enkel metod för att avgöra om cellerna växer i CellCube®-modulen innan man investerar i de resurser och den finansiering som krävs för det större, automatiserade CellCube®-systemet. Peristaltisk pump, CO₂-inkubator och medium medföljer inte.
Inkluderar en oxygenator, medium behållare, flera åtkomstportar och alla nödvändiga slangar och kopplingar.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on the same treated polystyrene used in Corning culture vessels. The E-Cube™ System kit consists of an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings; CellCube® Modules must be purchased separately.
Specifications
  • Beskrivning:
    E-Cube-systemsats där syresättningsenhet, mediumbehållare, flera anslutningsportar och alla nödvändiga slangar och kopplingar ingår (utan CellCube-modul)
  • Odlingsyta:
    8500 cm²
  • Cat. No.:
    734-4053
  • Miljöcertificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Material
    Availability
    Price
  • 734-4184
    Skruvlock, 45 mm, med två slangportar av rostfritt stål för E-Cube™ odlingssystem
    PP
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 3 225,00 kr