ContactUsLinkComponent
Färgningsplattor
Färgningsplattor
Catalog # BRND473500
Leverantör:  Brand
undefined
Färgningsplattor
Catalog # BRND473500
Leverantör:  Brand
Specifikationer
  • Ant. brunnar:
    12
  • Färg:
    Klar
  • B×D×H:
    130×100×6 mm
  • Förp.:
    1
  • Hålstorlek:
    Ø: 20 - 22 mm