Färgningstråg, Hellendahl, förlängt
Katalog # BRND474400
Leverantör: Brand
Specifikationer
- Beskrivning:Staining trough, Hellendahl extended
- B×D×H:57×57×90 mm
- Förp.:4
Specifikationer
Om denna produkt
Made of transparent PMP. Complete with lid.
These staining trough hold up to 16 slides (76×26 mm), 8 pairs back to back.