Färgningstråg
Katalog # BRND472600
Leverantör: Brand
Specifikationer
- Beskrivning:Färgningstråg, Hellendahl, för 16 objektglas, med lock
- B×D×H:50×100×95 mm
- Förp.:10
Specifikationer
Om denna produkt
Soda-lime glass.
For 16 slides 76×26 mm.
Soda-lime glass.
For 16 slides 76×26 mm.