Cellräknare, Nageotte
Catalog # BRND721305
Supplier: Brand
Specifications
- Depth of chamber:0,5 mm
- Typ:Nageotte
- Beskrivning:Counting chamber, without clips, double ruling
- Förp.:1
Specifications
About this item
Denna räknekammare används för att räkna celler i cerebro-spinalvätskan (CSF) samt för att räkna nematoder.
Den kvadratiska ytan på 100 mm² är indelad i 40 rektanglar med en area om vardera 2,5 mm².