Räknekammare, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
: Brand
Denna räknekammare används ofta för att räkna celler.
- Rutnätsgraderingen skiljer sig från den hos vanliga system för blodcellsräkning genom sin stora area på 16 mm²
- Den visar 16 stora kvadrater på 1 mm²
- 16 minikvadrater med sidor på 0,25 mm sidor och en area på 0,0625 mm²