Räknekammare, BLAUBRAND® Bürker-Türk
Leverantör: Brand
Certifikat
Om denna produkt
De stora kvadraterna är indelade i 16 gruppkvadrater med sidor på 0,2 mm.
- I den stora kvadraten i mitten är varje gruppkvadrat indelad i 16 minikvadrater med sidor på 0,05 mm (= 0,0025 mm²)