Räknekammare, BLAUBRAND® Malassez
Catalog # BRND719005
Leverantör: Brand
Specifikationer
- Depth of chamber:0,2 mm
- Typ:Malassez
- Beskrivning:Counting chamber, without clips, double ruling
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Denna räknekammare används vanligtvis för applikationer med nematoder.
- De stora rektanglarna har en storlek på 0,25 × 0,20 = 0,05 mm²
- De är indelade i 20 minikvadrater med en area på vardera 0,0025 mm²
- Räknekammare med rektangulär rutnätsgradering som täcker en area på 5 mm²