ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning, för analys av surhetsgrad i möjlk utifrån Dornic
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning, för analys av surhetsgrad i möjlk utifrån Dornic
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
undefined
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning, för analys av surhetsgrad i möjlk utifrån Dornic
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.1108 - 0.1112 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Specifikationstestresultat