Natriumhydroxid 0.04 mol/l (0.04 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
31769.290
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.03992 - 0.04008 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:40 g/mol
:1 g/cm³ (25 °C)
:Omgivande
:215-185-5
:1824
:8,III
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548