ContactUsLinkComponent
Salpetersyra 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Salpetersyra 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
  30065.291
 :  
undefined
Salpetersyra 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
  30065.291
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.998 - 1.002 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
 :
 :63.01 g/mol
 :1,035 g/cm³ (25 °C)
 :Omgivande
 :231-714-2
 :2031
 :8,II
 :GHS05
 :7697-37-2
 :HNO₃
 :MFCD00011349