Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Catalog # REGEPP2002W
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
About this item
:
:158.03 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
:GHS09
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364