Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Titripur® Reag. USP volumetrisk lösning, Supelco®
1.09122.1000
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
:
:158.03 g/mol
:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:231-760-3
:3082
:GHS09
:GHS07
:Omgivande
:7722-64-7
:KMnO₄
:MFCD00011364