Perklorsyra 0.01 mol/l (0.01 N) i vattenfri ättiksyra
Catalog # 87116.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:100.46 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-512-4
UN:2789
ADR:8,II
:GHS02
:GHS05
CAS Number:7601-90-3
Formula:HClO₄
MDL Number:MFCD00011325