Saltsyra concentrate for dilution to 1 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
32050.602
:
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:160 mL
- Seq:2510
- Titer (20°C):0.998 - 1.002 mol/l
:
:8,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:36.46 g/mol
:231-595-7
:1789
:GHS07
:GHS05
:Omgivande
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324