Saltsyra 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324
Densitet:1,02 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
FN:1789
ADR:8,III
:36.46 g/mol
:GHS05
Tidsbegränsad rea
Utvalda varor nedan är för närvarande på rea
Specifikationstestresultat
- Conforms to Reag. Ph.Eur.:Passes test
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
- Conforms to Reag. USP-NF:Passes test
- NIST traceable:Confirmed