Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Saltsyra
Saltsyra 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Saltsyra 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
:
VWR Chemicals
Saltsyra 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
:
VWR Chemicals
:
7647-01-0
:
:
HCl
:
MFCD00011324
:
8,III
:
36.46 g/mol
:
231-595-7
:
1789
:
GHS05
:
Omgivande
Base Titration:
900 – 1100 mmol/l
SDS_SV_SE_VWRCE447.pdf
sds_VWRCE447