Saltsyra 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur® Reag. USP volumetrisk lösning, Supelco®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
Tidsbegränsad rea
Utvalda varor nedan är för närvarande på rea