Saltsyra standardised solution 0.5 N
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324
ADR:8,III
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande