Saltsyra 0.2 mol/l (0.2 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 7651.9010
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:10 L
- Seq:5214
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (mol/l):0.1990 - 0.2010
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,004 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
:36.46 g/mol
FN:1789
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324