Saltsyra 0.1 mol/l (0.1 N) volumetrisk lösning
Leverantör: REAGECON
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324
Densitet:1,004 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
FN:1789
ADR:8,III
:36.46 g/mol