ContactUsLinkComponent
Natriumklorid 1.0 M NaCl (1.0N) volumetrisk lösning, Fluka™
Natriumklorid 1.0 M NaCl (1.0N) volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 71394-1L
CAS Number:  
Natriumklorid 1.0 M NaCl (1.0N) volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 71394-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Density (D 20/4):
    1.030 - 1.050
  • Factor:
    0.995 - 1.005
Specification Test Results
About this item
 :
 :58.44 g/mol
Density:1,00 g/cm³
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-598-3
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477