Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning, Supelco®
Catalog # 1.04817.0250
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.13 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.5 (H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:74.55 g/mol
Densitet:1,13 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-211-8
CAS-nummer:7447-40-7
Formel:KCl
MDL-nummer:MFCD00011360