Natriumkarbonat 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
31524.294
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.499 - 0.501 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:105.99 g/mol
:207-838-8
:GHS07
:Omgivande
:497-19-8
:Na₂CO₃
:MFCD00003494