Natriumdodecylsulfat 0.01 mol/l i vattenlösning
Catalog # 309747.1000
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:205-788-1
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175