Svavelsyra concentrate for dilution to 0.5 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Katalog # 32053.602
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastampull
- Förp.:170 mL
- Seq:2515
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C):0.4975 - 0.5025 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:98.08 g/mol
ADR:8,II
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
EINECS:231-639-5
FN:2796
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589