Svavelsyra concentrate for dilution to 0.05 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
32054.605
:
- Förpackningstyp:Plastampull
- Förp.:60 mL
- Seq:2385
- Titer (20°C):0.04975 - 0.05025 mol/l
:
:98.08 g/mol
:8,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:231-639-5
:3264
:GHS05
:Omgivande
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589