Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) I koncentrerad vattenhaltig lösning, CLININORM
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1310-73-2
:
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548
:40 g/mol
Kokande Pt:>105 °C (1013 hPa)
Densitet:1,327 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Specifikationstestresultat
- Titer:4.95 - 5.05 mol/l
- Identification:Passes test
- NIST traceable:Confirmed
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Förpackningsinformation
spec_VWRC31625.293 spec_VWRC31625.293 spec_VWRC31625.362 spec_VWRC31625.362