Natriumhydroxid concentrate for dilution to 1 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
32066.606
:
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:170 mL
- Seq:2515
- Titer (20°C):0.995 to 1.005 mol/l
- Conforms to BDH 18042:Passes test
:
:40 g/mol
:>105 °C (1013 hPa)
:1,327 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:8,II
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:215-185-5
:1824
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548