Salpetersyra concentrate for dilution to 0.1 mol/l i vattenlösning, Titrisol®, Supelco®
Katalog # 1.09964.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Fibre case
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-10 °C
- Boiling Point:101 °C (1013 hPa)
- Density:1.07 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:63.01 g/mol
Densitet:1,38 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:2031
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-714-2
:GHS05
CAS-nummer:7697-37-2
Formel:HNO₃
MDL-nummer:MFCD00011349