Kaliumpermanganat 0.002 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Katalog # 1.09930.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glasampull
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.002 g/cm3 (20 °C)
- pH:7.3 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:9
- Hazard Class Description:Miscellaneous Hazardous Material
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:158.03 g/mol
ADR:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-760-3
FN:3082
:GHS08
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364