Saltsyra 0.5 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Katalog # 1.09971.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.1 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324