Saltsyra concentrate for dilution to 0.1 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Katalog # 32051.605
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:60 mL
- Seq:2385
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C):0.0995 - 0.1005 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
FN:1789
ADR:8,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:36.46 g/mol
:GHS05
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324